N,N-Dimetilformammide 99.8% per biologia molecolare DNase-, RNase-, protease-free
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
DMF
327175000
327170025
327170100
327171000
ACRO327175000EA
55.3
EUR
ACRO327175000
ACRO327170025
ACRO327170100
ACRO327171000
N,N-Dimetilformammide 99.8% per biologia molecolare DNase-, RNase-, protease-free
N,N-Dimetilformammide
Formula:
HCON(CH₃)₂ Punto di ebollizione: 153 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –61 °C Densità: 0,945 g/cm³ Flash Pt: 58 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003284 CAS Number: 68-12-2 EINECS: 200-679-5 UN: 2265 ADR: 3,III REACH: 01-2119475605-32 Merck Index: 13,03269 |
|
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.05 % (Coulometric) |
GC | ≥99.8 % |
UV | at 280 nm A: ≤0.1 |
Color scale | ≤5 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |
Dnase,Rnase,Protease activity | none detected |
Iron (Fe) | ≤0.1 ppm |
Lead (Pb) | ≤0.1 ppm |
Zinc (Zn) | ≤0.1 ppm |
Free amine | ≤0.001 % (Kaiser) |
Acidity (CH3COOH) | ≤0.001 % |