Stampa…
N,N-Dietilformamide per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21752.0100 8.21752.0250
8.21752.0100EA 134 EUR
8.21752.0100 8.21752.0250
N,N-Dietilformamide per sintesi, Sigma-Aldrich®
N,N-Dietilformamide
Formula: C₅H₁₁NO
Punto di ebollizione: 176 °C (1013 hPa)
Densità: 0,908 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003287
CAS Number: 617-84-5
EINECS: 210-533-2
Visualizza i codici
Solubility 1000 g/l (20 °C)
Molar Mass 101.15 g/mol
Boiling Point 178 °C
Flash Point 65 °C
Refractive Index 1.434 (20 °C, 589 nm)
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Formic acid diethylamide
Hill Formula C5H11NO
Chemical Formula HCON(C2H5)2