Stampa…
N,N-Dietilformamide ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
L04503.22 L04503.36
L04503.22EA 87.7 EUR
L04503.22 L04503.36
N,N-Dietilformamide ≥99%
N,N-Dietilformamide
Purity: 99% CAS No.: 617-84-5 Molecular Formula: HCON(CH2CH3)2 Formula Weight: 101.15 Flash Point: 65°(149°F) Refractive Index: 1.4340 Odour: Amine-like Boiling Point: 178° Beilstein Reference: 1209392 MDL No.: MFCD00003287
Formula: C₅H₁₁NO
Punto di ebollizione: 178 °C
Densità: 0,910
Flash Pt: 65 °C (149 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003287
CAS Number: 617-84-5
EINECS: 210-533-2