Stampa…
N,N-Dietilformamide 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
181371000 181370250 181375000
ACRO181371000EA 92.5 EUR
ACRO181371000 ACRO181370250 ACRO181375000
N,N-Dietilformamide 99%
N,N-Dietilformamide
Formula: C₅H₁₁NO
Punto di ebollizione: 176 °C (1013 hPa)
Densità: 0,9 g/cm³
Flash Pt: 60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003287
CAS Number: 617-84-5
EINECS: 210-533-2
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
HPLC ≥92.0 %