Stampa…
N,N-Dibutylformamide 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
112980100 112985000
ACRO112980100EA 39.5 EUR
ACRO112980100 ACRO112985000
N,N-Dibutylformamide 99+%
N,N-Dibutylformamide
Formula: C₉H₁₉NO
Punto di ebollizione: 120 °C (15 mmHg)
Punto di fusione: -30 °C
Densità: 0,86 g/cm³
Flash Pt: 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00003289
CAS Number: 761-65-9
EINECS: 212-090-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4430 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
HPLC 48.0 to 52.0 % Hydroquinone
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm