N,N-Dimetilacetammide 99.5%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
378710010
378710025
378710200
ACRO378710010EA
55
EUR
ACRO378710010
ACRO378710025
ACRO378710200
N,N-Dimetilacetammide 99.5%, extra puro
N,N-Dimetilacetammide
Formula:
CH₃CON(CH₃)₂ Punto di ebollizione: 164…166 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –20 °C Densità: 0,937 g/cm³ Flash Pt: 70 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008686 CAS Number: 127-19-5 EINECS: 204-826-4 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,03254 |
|
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % |
GC | ≥99.4 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Free acid (CH3COOH) | ≤0.1 % |