Stampa…
N,N-Dimetilacetammide 99+%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
181070010 181070025 181070050 181070250
ACRO181070010EA 54.2 EUR
ACRO181070010 ACRO181070025 ACRO181070050 ACRO181070250
N,N-Dimetilacetammide 99+%, extra puro
N,N-Dimetilacetammide
Formula: CH₃CON(CH₃)₂
Punto di ebollizione: 166,1 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –20 °C
Densità: 0,937 g/cm³
Flash Pt: 70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008686
CAS Number: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03254
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ace04c31b8db2d1fc0c18051cd2eefc52a61ea65&vid=4e98bd4c34a9326a56ee3e11797b2e6e1b323c8f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.01 %
Free acid (CH3COOH) ≤0.1 %