Stampa…
N,N-Dimetilacetammide 99+% per spettroscopia
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
167780010 167782500 167780025
ACRO167780010EA 114 EUR
ACRO167780010 ACRO167782500 ACRO167780025
N,N-Dimetilacetammide 99+% per spettroscopia
N,N-Dimetilacetammide
Formula: CH₃CON(CH₃)₂
Punto di ebollizione: 164…166 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –20 °C
Densità: 0,937 g/cm³
Flash Pt: 70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008686
CAS Number: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03254
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ace04c31b8db2d1fc0c18051cd2eefc52a61ea65&vid=4e98bd4c34a9326a56ee3e11797b2e6e1b323c8f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
UV at 360 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %