Stampa…
Ossalil cloruro per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07066.0025 8.07066.0100 8.07066.5000 8.07066.3400
8.07066.0025EA 54.4 EUR
8.07066.0025 8.07066.0100 8.07066.5000 8.07066.3400
Ossalil cloruro per sintesi, Sigma-Aldrich®
Ossalil cloruro
Formula: C₂Cl₂O₂
Punto di ebollizione: 63 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –12 °C
Densità: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000704
CAS Number: 79-37-8
EINECS: 201-200-2
UN: 3129
ADR: 4.3 (8),I
Merck Index: 12,07046
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point -12 °C
Molar Mass 126.92 g/mol
Boiling Point 63 - 64 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 200 hPa (20 °C)
Flash Point 100 °C
Density 1.48 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 4.3
Hazard Class Description Dangerous When Wet Material