Ossalil cloruro ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 79-37-8
Molecular Formula: C2Cl2O2
Formula Weight: 126.93
Physical Form: Liquid
Density: 1.455
Refractive Index: 1.4290
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Acrid
Melting Point: -12°
Boiling Point: 63-64°
Beilstein Reference: 1361988
Merck Reference: 14,6914
UN No.: 2927
MDL No.: MFCD00000704
Formula:
C₂Cl₂O₂ Punto di ebollizione: 63…64 °C Punto di fusione: –12 °C Densità: 1,455 Flash Pt: >100 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000704 CAS Number: 79-37-8 EINECS: 201-200-2 UN: 2927 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,6914 |