Stampa…
Propionile cloruro per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07063.0100 8.07063.0500 8.07063.9050 8.07063.9190 8.07063.9015
8.07063.0100EA 40.6 EUR
8.07063.0100 8.07063.0500 8.07063.9050 8.07063.9190 8.07063.9015
Propionile cloruro per sintesi, Sigma-Aldrich®
Propionile cloruro
Formula: C₃H₅ClO
Peso molecolare: 92.52 g/mol
Punto di ebollizione: 80
Punto di fusione: –94 °C
Densità: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 6
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000745
CAS Number: 79-03-8
EINECS: 201-170-0
UN: 1815
ADR: 3 (8) II
Merck Index: 12,08013
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point -94 °C
Molar Mass 92.52 g/mol
Boiling Point 80 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 106 hPa (20 °C)
Flash Point 6.5 °C
Refractive Index 1.4032 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 3.6 - 11.9 %(V)
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 270 °C