Propionile cloruro ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 79-03-8
Molecular Formula: C3H5ClO
Formula Weight: 92.53
Flash Point: 11°(51°F)
Refractive Index: 1.4040
Odour: Unpleasant
Melting Point: -94°
Boiling Point: 77-79°
Beilstein Reference: 385632
Merck Reference: 14,7828
UN No.: 1815
MDL No.: MFCD00000745
Formula:
C₃H₅ClO Peso molecolare: 92.52 g/mol Punto di ebollizione: 77…79 °C Punto di fusione: –94 °C Densità: 1.061 Flash Pt: 11 °C (51 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000745 CAS Number: 79-03-8 EINECS: 201-170-0 UN: 1815 ADR: 3 II Merck Index: 12,08013 |