Stampa…
Propionile cloruro 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
131530250 131532500 131535000 131530025
ACRO131530250EA 24.9 EUR
ACRO131530250 ACRO131532500 ACRO131535000 ACRO131530025
Propionile cloruro 98%
Propionile cloruro
Formula: C₃H₅ClO
Punto di ebollizione: 77…79 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –94 °C
Densità: 1,06 g/cm³
Flash Pt: 11 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000745
CAS Number: 79-03-8
EINECS: 201-170-0
UN: 1815
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08013
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4050 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤20 APHA
Titration RCOCl ≥97.5 %