Hexanoyl chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 142-61-0
Molecular Formula: CH3(CH2)4COCl
Formula Weight: 134.61
Flash Point: 50°(122°F)
Refractive Index: 1.4260
Odour: Acrid
Melting Point: -87°
Boiling Point: 150-153°
Merck Reference: 14,1763
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00000760
Formula:
C₆H₁₁ClO Punto di ebollizione: 150…153 °C Punto di fusione: –87 °C Densità: 0,971 Flash Pt: 50 °C (122 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000760 CAS Number: 142-61-0 EINECS: 205-549-1 UN: 2920 ADR: 8,II Merck Index: 14,1763 |