Acetile cloruro per sintesi
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
Synonyms:
Cloruro di acetile
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22252.0100
8.22252.1000
8.22252.9030
8.22252.9010
8.22252.9025
8.22252.0100EA
34.4
EUR
8.22252.0100
8.22252.1000
8.22252.9030
8.22252.9010
8.22252.9025
Acetile cloruro per sintesi
Acetile cloruro
Formula:
C₂H₃ClO Peso molecolare: 78,5 g/mol Punto di ebollizione: 50,9 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –112 °C Densità: 1,1 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 5 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000719 CAS Number: 75-36-5 EINECS: 200-865-6 UN: 1717 ADR: 3 (8),II Merck Index: 13,00087 |