Stampa…
Acetile cloruro ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Cloruro di acetile
43262.AK 43262.AD 43262.K2
43262.AKEA 86.2 EUR
43262.AK 43262.AD 43262.K2
Acetile cloruro ≥99%
Acetile cloruro
Purity: 99+% CAS No.: 75-36-5 Molecular Formula: C2H3ClO Formula Weight: 78.50 Flash Point: 4°(39°F) Physical Form: Liquid Density: 1.104 Refractive Index: 1.3890 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Colourless Odour: Pungent Melting Point: -112° Boiling Point: 50-52° Beilstein Reference: 605303 Merck Reference: 14,85 UN No.: 1717 MDL No.: MFCD00000719
Formula: C₂H₃ClO
Peso molecolare: 78,5 g/mol
Punto di ebollizione: 50…52 °C
Punto di fusione: –112 °C
Densità: 1,104
Flash Pt: 4 °C (39 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000719
CAS Number: 75-36-5
EINECS: 200-865-6
UN: 1717
ADR: 3,II
Merck Index: 14,85