Acetile cloruro 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
219470250
219472500
219470010
219470025
219470250.EA
50.5
EUR
219470250.
219472500.
219470010.
219470025.
Acetile cloruro 99+%
Acetile cloruro
Formula:
C₂H₃ClO Punto di ebollizione: 51 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –112 °C Densità: 1,1 g/cm³ Flash Pt: 4 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000719 CAS Number: 75-36-5 EINECS: 200-865-6 UN: 1717 ADR: 3,II Merck Index: 13,00087 |
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3875 to 1.3895 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤20 APHA |
Titration RCOCl | 99.0 to 101.0 % |