Acetile cloruro 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
151270010
151270025
ACRO151270010EA
68.9
EUR
ACRO151270010
ACRO151270025
Acetile cloruro 98%
Acetile cloruro
Formula:
C₂H₃ClO Punto di ebollizione: 50,9 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –112 °C Densità: 1,1 g/cm³ Flash Pt: 4 °C |
MDL Number:
MFCD00000719 CAS Number: 75-36-5 EINECS: 200-865-6 UN: 1717 ADR: 3,II Merck Index: 13,00087 |
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3876 to 1.3896 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Color scale | ≤30 APHA |