Stampa…
Butirrile cloruro per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01977.0250 8.01977.1000
8.01977.0250EA 49.5 EUR
8.01977.0250 8.01977.1000
Butirrile cloruro per sintesi, Sigma-Aldrich®
Butirrile cloruro
Formula: C₄H₇ClO
Punto di ebollizione: 96…102 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –89 °C
Densità: 1,0277 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000752
CAS Number: 141-75-3
EINECS: 205-498-5
UN: 2353
ADR: 3 (8),II
Merck Index: 13,01598
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) decomposes,Hydrolysis
Melting Point -89 °C
Molar Mass 106.55 g/mol
Boiling Point 101 - 105 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 39 hPa (20 °C)
Flash Point 18 °C
Refractive Index 1.412 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.5 - 7.3 %(V)
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) acidic
Ignition Point 280 °C