Stampa…
Butirrile cloruro ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
A17575.30 A17575.0B A17575.18
A17575.30EA 31.1 EUR
A17575.30 A17575.0B A17575.18
Butirrile cloruro ≥98%
Butirrile cloruro
Purity: 98% CAS No.: 141-75-3 Molecular Formula: CH3CH2CH2COCl Formula Weight: 106.55 Flash Point: 18°(64°F) Refractive Index: 1.4120 Odour: Acrid Melting Point: -89° Boiling Point: 101-102° Beilstein Reference: 605395 Merck Reference: 14,1598 UN No.: 2353 MDL No.: MFCD00000752
Formula: C₄H₇ClO
Peso molecolare: 106,55 g/mol
Punto di ebollizione: 101…102 °C
Punto di fusione: –89 °C
Densità: 1,026
Flash Pt: 18 °C (64 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000752
CAS Number: 141-75-3
EINECS: 205-498-5
UN: 2353
ADR: 3,II
Merck Index: 14,1598