Stampa…
Butirrile cloruro 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
149210010 149212500 149210500
ACRO149210010EA 139 EUR
ACRO149210010 ACRO149212500 ACRO149210500
Butirrile cloruro 99%
Butirrile cloruro
Formula: C₄H₇ClO
Punto di ebollizione: 102 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –89 °C
Densità: 1,018 g/cm³
Flash Pt: 18 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000752
CAS Number: 141-75-3
EINECS: 205-498-5
UN: 2353
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01598
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4112 to 1.4132 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥98.5 %
Titration RCOOH ≤2 %