Stampa…
Acetil bromuro 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
159401000 159405000
ACRO159401000EA 96.6 EUR
ACRO159401000 ACRO159405000
Acetil bromuro 98%
Acetil bromuro
Formula: C₂H₃BrO
Peso molecolare: 122.95 g/mol
Punto di ebollizione: 77
Punto di fusione: –96 °C
Densità: 1.66 g/cm³
Flash Pt: 75 °C
MDL Number: MFCD00000114
CAS Number: 506-96-7
EINECS: 208-061-7
UN: 1716
ADR: 8 II
Merck Index: 13,00084
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to dark yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4480 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥97.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.01 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.001 %