Aluminium acetylacetonate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₁₅H₂₁AlO₆ Punto di ebollizione: 315 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 192…195 °C Densità: 1,204 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00000013 CAS Number: 13963-57-0 EINECS: 237-741-6 UN: 3467 ADR: 6.1,II |
Solubility | 3 g/l (20 °C) |
Melting Point | 190 - 193 °C |
Molar Mass | 324.31 g/mol |
Bulk Density | 500 kg/m3 |
Boiling Point | 315 °C (1013 hPa) |
pH | 8 (3 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 500 °C |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic Materials |