Aluminium acetylacetonate ≥99.995% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.995+%
CAS No.: 13963-57-0
Molecular Formula: C15H21AlO6
Formula Weight: 324.31
Physical Form: Powder
Density: 1.27
Melting Point: 192-194°
Boiling Point: 314-316°
Beilstein Reference: 4157942
UN No.: 3467
MDL No.: MFCD00000013
Formula:
C₁₅H₂₁AlO₆ Punto di ebollizione: 314…316 °C Punto di fusione: 192…194 °C Densità: 1,27 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000013 CAS Number: 13963-57-0 EINECS: 237-741-6 UN: 3467 ADR: 6.1,III |