Stampa…
Aluminium acetylacetonate
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
12542.22 12542.36
12542.22EA 46.8 EUR
12542.22 12542.36
Aluminium acetylacetonate
Aluminium acetylacetonate
CAS No.: 13963-57-0 Molecular Formula: C15H21AlO6 Formula Weight: 324.31 Physical Form: Powder Density: 1.27 Melting Point: 192-194° Boiling Point: 314-316° Beilstein Reference: 4157942 UN No.: 3467 MDL No.: MFCD00000013
Formula: C₁₅H₂₁AlO₆
Punto di ebollizione: 314…316 °C
Punto di fusione: 192…194 °C
Densità: 1,27
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000013
CAS Number: 13963-57-0
EINECS: 237-741-6
UN: 3467
ADR: 6.1,II