Stampa…
Aluminium acetylacetonate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
196970050 196971000 196975000
ACRO196970050EA 17.4 EUR
ACRO196970050 ACRO196971000 ACRO196975000
Aluminium acetylacetonate 97%
Aluminium acetylacetonate
Formula: C₁₅H₂₁AlO₆
Punto di ebollizione: 315 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 190…195 °C
Densità: 1,204 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000013
CAS Number: 13963-57-0
EINECS: 237-741-6
UN: 3467
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 190 to 195 °C
Titration Complexometric ≥96.0 %