Stampa…
Acetoin per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20664.0100 8.20664.0250 8.20664.0106
8.20664.0100EA 72.9 EUR
8.20664.0100 8.20664.0250 8.20664.0106
Acetoin per sintesi, Sigma-Aldrich®
Acetoin
Formula: C₄H₈O₂
Punto di ebollizione: 148 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 20 °C
Densità: 0,998 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00038696
CAS Number: 513-86-0
EINECS: 208-174-1
UN: 2621
ADR: 3,III
Merck Index: 13,00065
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 20 °C Above 20°C conversion of dimer to monomer (15°C)
Molar Mass 176.22 g/mol
Boiling Point 147 - 148 °C
Flash Point 45 °C
Refractive Index 1.42 (20 °C, 589 nm)
Density 1.012 g/cm3