Stampa…
Acetoin dimer 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,4-Dioxane-2,5-diol, 2,3,5,6-tetramethyl-
411951000 411955000
ACRO411951000EA 73.4 EUR
ACRO411951000 ACRO411955000
Acetoin dimer 96%
Acetoin dimer
Formula: C₈H₁₆O₄
Peso molecolare: 176,21 g/mol
Punto di ebollizione: 148 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 90…91 °C
Densità: 0,998 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004521
CAS Number: 23147-57-1
EINECS: 208-174-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,00065
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %
Additional info Polymerization can be reversed by heating at 120°C
Specific gravity (25°C) 0.995 to 1.019