4,4-Dimethoxybutanone 92%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
292332500
292330010
ACRO292332500EA
83.5
EUR
ACRO292332500
ACRO292330010
4,4-Dimethoxybutanone 92%
4,4-Dimethoxybutanone
Formula:
C₆H₁₂O₃ Punto di ebollizione: 178 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –82 °C Densità: 0,99 g/cm³ Flash Pt: 49 °C |
MDL Number:
MFCD00008789 CAS Number: 5436-21-5 EINECS: 226-605-1 UN: 1993 ADR: 3,III |
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4130 to 1.4160 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥90 % |