1,1-Dimethoxyacetone ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97+%
CAS No.: 6342-56-9
Molecular Formula: CH3COCH(OCH3)2
Formula Weight: 118.13
Flash Point: 34°(93°F)
Refractive Index: 1.3980
Melting Point: -57°
Boiling Point: 133-135°
Beilstein Reference: 1560557
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008758
Formula:
C₅H₁₀O₃ Punto di ebollizione: 133…135 °C Punto di fusione: –57 °C Densità: 0,998 Flash Pt: 34 °C (93 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008758 CAS Number: 6342-56-9 EINECS: 228-735-4 UN: 1993 ADR: 3,III |