Stampa…
1,1-Dimethoxyacetone 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Pyruvaldehyde 1,1-dimethyl acetal, 1,1-Dimethoxypropan-2-one, Pyruvic aldehyde dimethyl acetal
173801000 173805000
ACRO173801000EA 41.4 EUR
ACRO173801000 ACRO173805000
1,1-Dimethoxyacetone 98%
1,1-Dimethoxyacetone
Formula: C₅H₁₀O₃
Peso molecolare: 118,13 g/mol
Punto di ebollizione: 143 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –57 °C
Densità: 1 g/cm³
Flash Pt: 37 °C
MDL Number: MFCD00008758
CAS Number: 6342-56-9
EINECS: 228-735-4
UN: 1224
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3970 to 1.3990 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %