Diphenyl carbonate ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 102-09-0
Molecular Formula: C13H10O3
Formula Weight: 214.22
Flash Point: 168°(334°F)
Odour: Mild
Boiling Point: 301-302°
Beilstein Reference: 1074863
Merck Reference: 14,3602
MDL No.: MFCD00003037
Formula:
C₁₃H₁₀O₃ Punto di ebollizione: 301…302 °C Punto di fusione: 76…81 °C Densità: 1,300 Flash Pt: 168 °C (334 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003037 CAS Number: 102-09-0 EINECS: 203-005-8 Merck Index: 14,3602 |