Diphenyl carbonate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₃H₁₀O₃ Punto di ebollizione: 301…302 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 78…81 °C Densità: 1,272 g/cm³ (14 °C) Flash Pt: 168 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003037 CAS Number: 102-09-0 EINECS: 203-005-8 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,07433 |
Appearance | White Crystalline powder or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 78 to 81 °C |
GC | ≥98.5 % |
Residue after evaporation | ≤0.003 % |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |
Dilution test | passes test |
Chloride (Cl) | ≤0.001 % |
Sulfite (SO3) | passes test |
Sulfate (SO4) | ≤0.003 % |
Ammonium (NH4) | ≤0.005 % |
Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.001 % |
Free acid (CH3COOH) | ≤0.4 % |