Stampa…
4-Oxopimelic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
122880050 122880250 122881000
ACRO122880050EA 64.3 EUR
ACRO122880050 ACRO122880250 ACRO122881000
4-Oxopimelic acid 98%
4-Oxopimelic acid
Formula: C₇H₁₀O₅
Punto di fusione: 142…144 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002798
CAS Number: 502-50-1
EINECS: 207-941-8
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 145 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %