Stampa…
3-Oxoglutaric acid per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20940.0050 8.20940.0250
8.20940.0050EA 78.1 EUR
8.20940.0050 8.20940.0250
3-Oxoglutaric acid per sintesi, Sigma-Aldrich®
3-Oxoglutaric acid
Formula: C₅H₆O₅
Punto di ebollizione: 323 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 138 °C
Densità: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00002711
CAS Number: 542-05-2
EINECS: 208-797-9
Merck Index: 13,00069
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 146.10 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Synonyms ß-Ketoglutaric acid, Acetone-1,3-dicarboxylic acid
Hill Formula C5H6O5
Chemical Formula HOOCCH2COCH2COOH