3-Oxoglutaric acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Acetone-1,3-dicarboxylic acid, 3-Ketoglutaric acid, 3-Oxopentanedioic acid, 1,3-Acetonedicarboxylic acid, β-Ketoglutaric acid
Purity: 97%
CAS No.: 542-05-2
Molecular Formula: C5H6O5
Formula Weight: 146.10
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 132° dec.
Beilstein Reference: 1447081
Merck Reference: 14,68
MDL No.: MFCD00002711
Formula:
C₅H₆O₅ Punto di ebollizione: 323 °C (1013 hPa) Punto di fusione: ∼ 132 °C (dec.) Densità: 1,55 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00002711 CAS Number: 542-05-2 EINECS: 208-797-9 Merck Index: 14,68 |