Stampa…
3-Oxoglutaric acid 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Acetone-1,3-dicarboxylic acid, 3-Ketoglutaric acid, 3-Oxopentanedioic acid, 1,3-Acetonedicarboxylic acid, β-Ketoglutaric acid
173151000 173155000
ACRO173151000EA 79.9 EUR
ACRO173151000 ACRO173155000
3-Oxoglutaric acid 96%
3-Oxoglutaric acid
Formula: C₅H₆O₅
Peso molecolare: 146,1 g/mol
Punto di ebollizione: 323 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 133 °C (dec.)
Densità: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002711
CAS Number: 542-05-2
EINECS: 208-797-9
Merck Index: 13,00069
Visualizza i codici
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥95 %
Sulfuric acid ≤2 %