Oxalacetic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 328-42-7
Molecular Formula: C4H4O5
Formula Weight: 132.07
Flash Point: 88°(190°F)
Physical Form: Powder
Melting Point: 161° dec.
Beilstein Reference: 1705475
Merck Reference: 14,6909
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002592
Formula:
C₄H₄O₅ Punto di ebollizione: 310 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 161 °C (dec.) Flash Pt: 88 °C (190 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002592 CAS Number: 328-42-7 EINECS: 206-329-8 UN: 3261 ADR: 8,II Merck Index: 14,6909 |