Stampa…
Oxalacetic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
416600250 416600050 416601000
ACRO416600250EA 161 EUR
ACRO416600250 ACRO416600050 ACRO416601000
Oxalacetic acid 98%
Oxalacetic acid
Formula: C₄H₄O₅
Punto di ebollizione: 310 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 161 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002592
CAS Number: 328-42-7
EINECS: 206-329-8
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 12,07041
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
GC ≥98.5 %