Acido 2-Ossoglutarico
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
Formula:
HOOCCH₂CH₂COCOOH Punto di ebollizione: 323 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 112…116 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00004165 CAS Number: 328-50-7 EINECS: 206-330-3 Merck Index: 13,05320 |