Acido 2-Ossoglutarico ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 328-50-7
Molecular Formula: C5H6O5
Formula Weight: 146.10
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 113-117°
Beilstein Reference: 1705689
Merck Reference: 14,5303
MDL No.: MFCD00004165
Formula:
HOOCCH₂CH₂COCOOH Punto di ebollizione: 323 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 113…117 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00004165 CAS Number: 328-50-7 EINECS: 206-330-3 Merck Index: 14,5303 |