Stampa…
Sodio piruvato, Millipore®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06619.0050 1.06619.0250 1.06619.1000
1.06619.0050EA 60.2 EUR
1.06619.0050 1.06619.0250 1.06619.1000
Sodio piruvato, Millipore®
Sodio piruvato
Formula: CH₃COCOONa
Punto di fusione: 220…230 °C
Densità: 1,718 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002586
CAS Number: 113-24-6
EINECS: 204-024-4