Sodio piruvato
Fornitore: PanReac AppliChem
Formula:
CH₃COCOONa Punto di fusione: 220…230 °C Densità: 1,718 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002586 CAS Number: 113-24-6 EINECS: 204-024-4 |