Stampa…
Sodio piruvato ≥99%, per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
0342-1KGEA 993 EUR
0342-1KG 0342-100G 0342-250G
Sodio piruvato ≥99%, per analisi
Sodio piruvato
Formula: CH₃COCOONa
Punto di fusione: 220…230 °C
Densità: 1,718 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002586
CAS Number: 113-24-6
EINECS: 204-024-4
Visualizza i codici
Acidi Liberi ≤1
Metalli pesanti (come Pb) ≤0.01%
Contenuto d'acqua <1%
Purezza ≥99%