Stampa…
Sodio piruvato ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
A11148.18 A11148.30 A11148.36
A11148.18EA 59.3 EUR
A11148.18 A11148.30 A11148.36
Sodio piruvato ≥99%
Sodio piruvato
Purity: 99% CAS No.: 113-24-6 Molecular Formula: C3H3NaO3 Formula Weight: 110.04 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3568341
Formula: CH₃COCOONa
Punto di fusione: >300 °C
Densità: 1,718 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002586
CAS Number: 113-24-6
EINECS: 204-024-4