Stampa…
Sodio piruvato 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
132150250 132151000 132155000
ACRO132150250EA 39.4 EUR
ACRO132150250 ACRO132151000 ACRO132155000
Sodio piruvato 99+%
Sodio piruvato
Formula: CH₃COCOONa
Punto di fusione: >300 °C
Densità: 1,718 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002586
CAS Number: 113-24-6
EINECS: 204-024-4
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
Heavy metals ≤10 ppm
Solubility (10 % in water) Clear colorless to light yellow
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Arsenic (As) ≤1 ppm