Stampa…
Acido Piruvico zS, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: α-Ketopropionic acid, 2-Oxopropionic acid, 2-Ketopropionic acid, 2-Oxopropanoic acid
MQ200
8.20170.0100 8.20170.0500
8.20170.0100EA 71.8 EUR
8.20170.0100 8.20170.0500
Acido Piruvico zS, Sigma-Aldrich®
Acido Piruvico
Formula: C₃H₄O₃
Peso molecolare: 88.06 g/mol
Punto di ebollizione: 165
Punto di fusione: 12
Densità: 1.58 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 82
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002585
CAS Number: 127-17-3
EINECS: 204-824-3
UN: 3265
ADR: 8 II
Merck Index: 12,08205
Visualizza i codici
Melting Point 12 °C
Molar Mass 88.06 g/mol
Flash Point 82 - 83 °C
Refractive Index 1.428 (20 °C, 589 nm)
Density 1.27 g/cm3 (20 °C)
pH 1.2 (90 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 305 °C
Hill Formula C3H4O3