Stampa…
Acido Piruvico 98%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
132140250 132141000 132145000 132140025
ACRO132140250EA 27.3 EUR
ACRO132140250 ACRO132141000 ACRO132145000 ACRO132140025
Acido Piruvico 98%, extra puro
Acido Piruvico
Formula: C₃H₄O₃
Punto di ebollizione: 165 °C (760 mmHg)
Densità: 1,25 g/cm³
Flash Pt: 82 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002585
CAS Number: 127-17-3
EINECS: 204-824-3
UN: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08205
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
Specific gravity (20°C) 1.240 to 1.280
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %