Dietil pirocarbonato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41751.0005
8.41751.0025
8.41751.0005EA
37.8
EUR
8.41751.0005
8.41751.0025
Dietil pirocarbonato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Dietil pirocarbonato
Formula:
O(COOC₂H₅)₂ Punto di ebollizione: 93 °C (1013 hPa) Densità: 1,123 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 69 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00009106 CAS Number: 1609-47-8 EINECS: 216-542-8 Merck Index: 13,08088 |
Molar Mass | 162.14 g/mol |
Boiling Point | 93 - 94 °C (24 hPa) |
Flash Point | 69 °C |
Density | 1.12 g/cm3 (20 °C) |