Stampa…
Dietil pirocarbonato, Millipore®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
Attenzione
Synonyms: DEPC (Diethylpyrocarbonate), Diethyl dicarbonate, DEPC
298711-100 298711-25
298711-100EA 729 EUR
298711-100 298711-25
Dietil pirocarbonato, Millipore®
Dietil pirocarbonato
Formula: O(COOC₂H₅)₂
Peso molecolare: 162,14 g/mol
Punto di ebollizione: 93 °C (1013 hPa)
Densità: 1,123 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 69 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009106
CAS Number: 1609-47-8
EINECS: 216-542-8
Merck Index: 13,08088